Learn More
Sel dipotassique d’acide L-(+)-tartrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11935061 500 g 500g
11925061 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11935061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427995000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.90€
    73.65€ / 500g
    Économisez 11.25€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6100-19-2 | C8H14K4O13 | 474.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6100-19-2
Formule moléculaire C8H14K4O13
Poids moléculaire (g/mol) 474.58
Numéro MDL MFCD00013065
Clé InChI DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f
CID PubChem 6100505
Nom IUPAC bis(2,3-acide dihydroxybutanedioïque) hydraté tétrapotassium
SMILES O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Merck Index 15, 7796
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :226 g/l (20°C).
Poids de la formule 226.27
Pourcentage de pureté 97%