Learn More
Acide L+-tartrique, sel disodique, dihydraté, réactif ACS (cristaux), ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10541804 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
10kg
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10541804 100 g -
10269900 500 g 500g
10083863 2,5kg 2.50kg
13468578 10kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10541804 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424441000
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6106-24-7
Formule moléculaire C4H8Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 230.08
Numéro MDL MFCD00150035
Clé InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Synonyme unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
CID PubChem 131855972
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate
pH 7,0 à 9,0 (5 % de solution à 25°C)
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 15,61 % à 15,71 % (150°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Aiguilles ou poudre
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire (CHOHCOONa)2·2H2O
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :290 g/l (20°C).Autres solubilités : insoluble dans les solvants organiques
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate de disodium dihydraté
Poids de la formule 230.08
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS