Learn More
Acide L-(+)-tartrique, granulaire, multi-compendium, N.F., J.T. Baker™
Code produit 15538254 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15538254 2,5kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15538254 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 410505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1187.48€
    929.88€ / 2.5kg
    Économisez 257.60€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-05-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Tartaric Acid
CAS 87-69-4
Formule moléculaire C4H6O6
Numéro MDL MFCD00064207
Synonyme l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
CID PubChem 444305
ChEBI CHEBI:15671
Poids de la formule 150.09
Qualité Multiofficinal / NF
Quantité 2,5kg
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Granulaire
Gravité spécifique 1 L = 1,76 kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Tartaric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid