Learn More
Acide L-(+)-tartrique, granulaire, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15528254 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15528254 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15528254 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 410401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.04€
    282.08€ / 500g
    Économisez 78.96€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-05-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Tartaric Acid
CAS 87-69-4
Formule moléculaire C4H6O6
Numéro MDL MFCD00064207
Synonyme l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
CID PubChem 444305
ChEBI CHEBI:15671
Poids de la formule 150.09
Qualité FCC / NF
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Granulaire
Gravité spécifique 1 L = 1,76 kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Tartaric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid