Learn More
Acide L(+)-tartrique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15730869 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15730869 1kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15730869 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388280010
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Tartaric acid
CAS 87-69-4
Point de fusion 168,0°C à 172,0°C
Quantité 1kg
Point d’éclair 210°C
Perte à la dessiccation 0,2% max. (1 g, 105°C)
Formule moléculaire C4H6O6
Formule linéaire HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numéro MDL MFCD00064207
Synonyme l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :1 390 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol, le propanol et, le glycérol, l’éther à 4 g/L, insoluble dans le chloroforme
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
CID PubChem 444305
ChEBI CHEBI:15671
Poids de la formule 150.09
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Tartaric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid