Learn More
L-(+)-acide tartarique, TRC
Code produit 30133103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133103 250 g 250g
17933735 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133103 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT007630250G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-69-4
Formule moléculaire C4 H6 O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Synonyme Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, Tartaric acid, L-(+)- (8CI), (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (+)-(2R,3R)-Tartaric acid, (+)-(R,R)-Tartaric acid, (+)-L-Tartaric acid, (+)-Tartaric acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (2R,3R)-Tartaric acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (R,R)-Tartaric acid, 1,2-Dihydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, 2,3-Dihydroxysuccinic acid, Dextrotartaric acid, Dihydroxysuccinic acid, E 334, L-(+)-Tartaric acid, L-Tartaric acid, NSC 62778, Natural tartaric acid, Tartaric acid, Threaric acid, d-Tartaric acid, d-α,β-Dihydroxysuccinic acid
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Tartaric Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Poids de la formule 150.0164
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 250 g