Learn More
Techsit™ Tabouret bas de laboratoire L-Tech
Click to view available options
:
Couleur : noir
Description
- Tabouret bas en vinyle sur roulettes
- Vinyle antimicrobien noir - nettoyage facile.
- Hauteur de dossier entièrement réglable.
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Stool |
| Couleur | Noir |
| Réglable | Oui |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 400 mm |
| Finition | Vinyl |
| Matériau de la monture | Acier |
| Type de levage | Gas Lift |
| Capacité de charge (métrique) | 150 kg |
| Hauteur de siège | 420 to 530 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.