Learn More
Techsit™ Chaise haute de laboratoire PU L-Tech
Code produit. 16523934
Encompass_Preferred
Click to view available options
Avec inclinaison:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16523934
Marque: Techsit™ TS8331/BL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaise haute de laboratoire en PU durable noir.
  • Chaise haute en PU avec anneau repose-pieds réglable sur roulettes
  • Siège et dossier en PU résistant, nettoyage facile
  • Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement réglables.
  • Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
  • Garantie de 5 ans
  • Capacité de poids de 150 kg Conforme à la Classe 5 pour salle blanche
Spécification
Type de produit Laboratory Seat
Couleur Noir
Réglable Oui
Autoclavable Not Autoclavable
Type de dossier Ergonomique
Finition PU
Matériau de la monture Acier
Type de levage Gas Lift
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Hauteur de siège High Bench Height
Garniture PU
Garantie 5 Year
Poids (métrique) 16 kg
Type de roue Brake Loaded Casters
Largeur (métrique) 490 mm
Avec accoudoir No
Avec dossier Oui
Avec roulettes No
Repose-pieds Oui
Avec support lombaire Oui
Avec inclinaison Non
Matériau Polyurethane
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.