Learn More
L-tert-leucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Dimensione della confezione:
1g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | L-tert-Leucine |
| Point de fusion | >300.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10ppm max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Fer (Fe) | 10ppm max. |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Perte à la dessiccation | 0.2% max. (105°C, 3 hrs) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Rotation spécifique | + 6.30 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto