Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-tryptophane 99 %
Code produit. 10543881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
5g
Code produit. 10543881
Marque: Thermo Scientific Chemicals 140591000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le L(-)-tryptophane, numéro CAS 73-22-3, est un acide aminé essentiel nécessaire à la biosynthèse des protéines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le L(-)-tryptophane est un composé aromatique non polaire et un acide aminé essentiel requis pour la synthèse des protéines
  • C’est un précurseur biochimique de la niacine, des alcaloïdes indoles et de la sérotonine
Applications
  • Le L-tryptophane agit comme supplément alimentaire naturel et possède des applications de laboratoire dans la recherche sur les antidépresseurs, les anxiolitiques et les somnifères
  • C’est un précurseur des métabolites qui sont importants dans l’étude en laboratoire de la physiologie des mammifères, y compris les fonctions gastro-intestinales, l’immunité, le métabolisme et le système nerveux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-22-3
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00064340
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
CID PubChem 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Tryptophan
Point de fusion 280.0°C to 285.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur De couleur blanche à blanche / jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 22, 546
Rotation spécifique − 31.10
Merck Index 15, 9977
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11.4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides and hot alcohol, insoluble in chloroform
Conditions de rotation spécifiques − 31.10 (20.00°C c=1,H20)
Quantité 100 g
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline