Learn More
L-tryptophane, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11423581 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 11423581
Marque: MP Biomedicals 0210315125
Le L-tryptophane est un précurseur des acides aminés de la sérotonine et de la mélatonine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-22-3
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00064340
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
CID PubChem 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tryptophan
Couleur White
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Quantité 25 g
Poids de la formule 204.22
Forme physique Poudre cristalline