Learn More
Chlorhydrate d'ester éthylique de L-tryptophane, Mikromol™
Code produit 30462082
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462082 4 x 25 mg -
30049088 25 mg 25mg
30051904 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462082 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0172.1800254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'ester éthylique de L-tryptophane, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 2899-28-7
Noms d’analytes ou de composants L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H16 N2 O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride, L-Tryptophan, ethyl ester hydrochloride (1:1), L-Tryptophan, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Tryptophan, ethyl ester, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-Tryptophan ethyl ester hydrochloride, H-Trp-OEt•HCl, L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C13H16N2O2.ClH/c1-2-17-13(16)11(14)7-9-8-15-12-6-4-3-5-10(9)12;/h3-6,8,11,15H,2,7,14H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
Nom IUPAC chlorhydrate d'éthyle (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 268.74
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 268.0979 g/mol