Learn More
L-tryptophane, Mikromol™
Code produit 17929084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17929084 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17929084 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0172.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
L-tryptophane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Tryptophan
CAS 73-22-3
Noms d’analytes ou de composants L-(-)-Tryptophan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H12 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, (S)-, 2-Amino-3-indolylpropanoic acid, 3-Indol-3-ylalanine, EH 121, L-(-)-Tryptophan, 3-(1H-Indol-3-yl)-L-alanine, L-Tryptophane, Lyphan, NSC 13119, Secretory peptide (human clone HCQCJ56 precursor), Tryptophan, Tryptophane, h-Trp-oh, (S)-alpha-Amino-beta-indolepropionic acid, (S)-alpha-Amino-1H-indole-3-propanoic acid, (S)-alpha-Aminoindole-3-propionic acid, 1H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, (S)-, l-alpha-Aminoindole-3-propionic acid, l-beta-3-Indolylalanine
Formule InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Quantité 500 mg
Poids de la formule 204,0899 g/mol