Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique L-Tyrosine dihydraté, 99 %
Code produit. 15484289
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Code produit. 15484289
Marque: Thermo Scientific Chemicals J61770.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 122666-87-9 | C9H13NNa2O5 | 261.19 g/mol
Tyrosine is a polar, naturally occurring, non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tyrosine est un acide aminé polaire, naturellement présent et non essentiel. Elle est utilisée comme composant de milieu de culture cellulaire pour la bioproduction commerciale de protéines recombinantes thérapeutiques et d’anticorps monoclonaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122666-87-9
Formule moléculaire C9H13NNa2O5
Poids moléculaire (g/mol) 261.19
Numéro MDL MFCD03840558
Clé InChI WFTCFVUQORELJZ-CMIWSEPMNA-L
Synonyme tyrosine disodium dihydrate, unii-5rfd27dq22, l-tyrosine disodium salt dihydrate, l-tyrosine, sodium salt, hydrate 1:2:2, c9h9no3.2na.2h2o, disodium l-tyrosinate dihydrate
CID PubChem 71587456
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Couleur Marron à blanc
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid dihydrate disodium
Quantité 500 g
Poids de la formule 261.18 (225.15 Anhydrous)
Rotation optique −13° (c=4 in Water)
Sensibilité Very Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: L-Tyrosine, sodium salt, hydrate