Learn More
Ester méthylique de L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041424
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15438658
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62069.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1080-06-4 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
L-Tyrosine methyl ester is used as a dehydroepiandrosterone as a sulfate acceptor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester méthylique L-tyrosine est utilisé comme déhydroépiandrostone comme accepteur de sulfate
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1080-06-4
Formule moléculaire C10H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Numéro MDL MFCD00002392
Clé InChI MWZPENIJLUWBSY-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-tyrosine methyl ester, h-tyr-ome, tyrosine methyl ester, methyl l-tyrosinate, tyr-ome, methyl tyrosinate, tyrosine, methyl ester, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
CID PubChem 70652
ChEBI CHEBI:17215
Nom IUPAC méthyle (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphényle)propanoate
SMILES COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tyrosine methyl ester
Point de fusion 134°C to 136°C
Beilstein 2372626
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 25 g
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 98%