Learn More
Chlorhydrate de L-valinamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7055246
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15440649
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63775.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3014-80-0 | C5H13ClN2O | 152.62 g/mol
It is a reagent used in the synthesis of alkylpyrazines. Also used in the synthesis of elastase inhibitory activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif utilisé dans la synthèse des alkylpyrazines. Également utilisé dans la synthèse de l’activité inhibitrice de l’élastase
Solubilité
Soluble dans le méthanol (50 mg/ml - solution limpide et incolore).
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3014-80-0
Formule moléculaire C5H13ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 152.62
Numéro MDL MFCD00039085
Clé InChI XFCNYSGKNAWXFL-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-valinamide hydrochloride, h-val-nh2 hcl, h-val-nh2.hcl, l-valine amide hydrochloride, 2s-2-amino-3-methylbutanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-methylbutanamide, chloride, butanamide, 2-amino-3-methyl-, monohydrochloride, 2s, l-valine amide, h-d-val-nh2 hcl, d-valinamide-hcl
CID PubChem 13689583
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-méthylbutanamide ; chlorhydrate
SMILES Cl.CC(C)[C@H](N)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Valinamide hydrochloride
Point de fusion 266°C to 270°C
Beilstein 4198583
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (50mg/ ml-clear,colorless solution).
Quantité 5 g
Poids de la formule 152.62
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide