Learn More
Chlorhydrate de L-valine benzyl ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7039943
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15465798
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59466.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17609-47-1
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00012511
Clé InChI PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
Synonyme l-valine ethyl ester hydrochloride, h-val-oet.hcl, ethyl l-valinate hydrochloride, h-val-oet hcl, valine ethyl ester hydrochloride, h-l-meval-ome*hcl, valine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, l-ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, ethyl l-valinate hcl
CID PubChem 87181
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Valine ethyl ester hydrochloride
Point de fusion 102°C to 105°C
Formule linéaire (CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5·HCl
Nom IUPAC éthyle (2S)-2-amino-3-méthylbutanoate ; chlorhydrate
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.66
Rotation optique +6.7° (c=2 in H2O)
Pourcentage de pureté 98%