Learn More
L-valine, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
Code produit. p-5391652 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
Code produit. 15507974
Marque: Avantor J.T.Baker 209505
Identifiants chimiques
CAS 72-18-4
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00064220
Clé InChI KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
CID PubChem 6287
ChEBI CHEBI:16414
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Valine
Conditionnement Flacon poly
Quantité 100 g
Poids de la formule 117.15
Gravité spécifique 1L = 1.23kg
Qualité Multiofficinal / USP