Learn More
L-Valinol, Mikromol
Product Code. 30461471
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30461471 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30461471 Supplier Mikromol Supplier No. MM3372.230100
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
L-Valinol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Valinol
CAS 2026-48-4
Noms d’analytes ou de composants L-Valinol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H13 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme L-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, NSC 322922, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
Formule InChI InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-méthylbutan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 103.163
Quantité 100 mg
Poids de la formule 103,1 g/mol