Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-xylose, 99+ %
Code produit 10472031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10472031 5 g Flacon en verre 5g
10752651 25 g Flacon en verre 25g
11956901 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10472031 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 225990050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 609-06-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-06-3
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00151096
Clé InChI PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-xylose, l +-xylose, l---xylose, 2s,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-xylose, l-xylo-pentose, l-xyl, xylose, l, linear l-xylose, l--xylose
CID PubChem 95259
ChEBI CHEBI:17979
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Xylose
Point de fusion 150.0°C to 152.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 31,55
Conditions de rotation spécifiques − 18.70 (24.00°C c=4,H2O,24h)
Rotation spécifique − 18.70
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and hot alcohol
Nom IUPAC 2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline