Learn More
Waters Corporation L1 UPLC Column Kit
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
Conditionnement:
4 pièces
Description
- By utilizing UPLC Technology for method development, a substantial improvement in throughput can be realized.
- This, in turn, reduces cost per sample and time of analysis considerably while maintaining or improving separation integrity, enabling products to be brought to market faster and improving the overall profitability of the assay.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,7 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 4/Pk. |
| Type d’USP | L1 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Column Kit |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.