Learn More
Elma™ Solution de nettoyage à ultrasons Lab Clean N10
Click to view available options
Volume (métrique):
25 L
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
25L
Description
- Formulation à usage général à pH neutre
- Idéal pour un nettoyage doux de l’aluminium et des métaux légers ainsi que de tout autre matériau
- Sans résidus - Ne laissant aucun résidu après rinçage avec de l’eau DI
- Diluer avec de l’eau à 2 % pour une utilisation dans une utilisation dans un nettoyeur à ultrasons ou à 1 % pour une laveuse de laboratoire
- Diluer avec de l’eau du robinet ou de l’eau désionisée
- Biodégradable
Applications
- Pour le nettoyage de toute surface sensible en métal, plastique, verre ou céramique
- Nettoie les tamis de laboratoire, les surfaces en aluminium avant l’anodisation ou le revêtement et les pièces usinées au laser
Spécification
Spécification
| Type de produit | Solution de nettoyage à ultrasons |
| Forme | Liquide |
| pH | Neutre |
| Contenu et stockage | Conserver entre 43°F et 85°F, durée de conservation de 2 ans |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage de toute surface sensible en métal, plastique, verre ou céramique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 25 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 25LT ELMA LABCLEAN N10 .
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: isotridecanol, sodium cumenesulphonate,potassium cumenesulphonate