Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire
Code produit. p-8002311 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
360 L
Plage de températures (réfrigérateur):
3°C à 16°C
Hauteur (métrique) extérieure:
184 cm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11935362
Marque: Liebherr™ LFKV 3910
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Peut être validé conformément à la norme FD X15-140 pour une température de5°C ±3°C. Commandes électroniques avec alarmes de porte ouverte et de température.
  • Peut être validé conformément à la norme FD X15-140, conforme aux BPL.
  • Refroidissement assisté par ventilateur +5°C ± 3°C.
  • Plage de températures de +3°C à +16°C.
  • Dégivrage automatique.
  • Finition extérieure en acier avec revêtement blanc.
  • Revêtement intérieur moulé avec angles arrondis.
  • Isolation en polyuréthane de 55 mm.
  • Porte avec verrou, réversible sur site.
  • Interrupteur de coupure du ventilateur lié à l’ouverture des portes.
  • Port d’accès de Ø 15 mm pour sondes de température externes pour chaque compartiment.
  • Port d’accès de Ø 30 mm pour validation sur site, situé sur la paroi latérale à 1/3 de la hauteur, pour chaque compartiment
  • Commandes électroniques à affichage numérique avec une résolution de 0,1°C.
  • Alarmes visuelles et sonores en cas de température élevée/faible avec seuils réglables.
  • Alarme visuelle et sonore en cas de porte ouverte.
  • Contact sans tension pour la connexion au système d’alarme à distance
  • Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de température (heure, date et durée) en mémoire.
  • Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de coupure de courant (heure, date et durée) en mémoire.
  • Mémoire de température min. - max.
  • Thermostat de sécurité +2°C pour éviter toute congélation du produit.
Spécification
Capacity (Metric) Refrigerator 360 L
Plage de températures (réfrigérateur) 3°C à 16°C
Résolution de la température 0,1°C
Stabilité de la température Gradient 4.1°C
Modèle de porte Solide
Door Material Porte/couvercle en acier
Nbre de tiroirs 0
Étagères 5
Capacité (métrique) d’étagère 45 kg charge max
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Embase de refroidissement connectée
Sorties de données RS 485
Réfrigérant R 600a
Finition externe Acier recouvert blanc
Isolation PUR
Intérieur Récipients intérieurs blancs en plastique
Certifications/Conformité CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 14001, ISO 9001
Modèle Haut, LFKV3910
Roulettes Non
Couleur Blanc
Type de condenseur Statique
Type de contrôle Numérique
Profondeur (métrique) extérieure 63 cm
Profondeur (métrique) intérieure 61.5 cm
Hauteur (métrique) extérieure 184 cm
Hauteur (métrique) intérieure 163.5 cm
Largeur (métrique) extérieure 59.7 cm
Largeur (métrique) intérieure 44 cm
Consommation d’énergie 309 kWh/a
Ampérage 1,5 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 130 w
Poids à l’expédition (métrique) 71 kg
Poids (métrique) 65 kg