Learn More
Eagle™ Boîtes de laboratoire avec couvercle à visser
Click to view available options
Capacité (métrique):
75,7 L
113 L
217 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les tambours pour boîtes de laboratoire Eagle sont fabriqués en polyéthylène haute densité (PEHD) moulé par injection jaune avec inhibiteurs UV, sont durables et légers, résistants aux intempéries et aux produits chimiques, et présentent un couvercle à visser
- Parfaits pour le stockage, la manipulation et le transport en toute sécurité des matières dangereuses, le confinement des déversements et le nettoyage des matières dangereuses, le récipient d’expédition d’origine, l’élimination des déchets biologiques et l’incinération
- Boîtes de laboratoire/Tambours à tête ouverte : destinés à une utilisation avec de plus petits flacons, des boîtes de conserve, des bonbonnes et des seaux de 5 gallons non endommagés de matières dangereuses étanches ; en cas de fuite, doivent être conditionnés avec des sorbants suffisants pour ; PAS DE LIQUIDES LIBRES
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 217 L |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Stockage, manipulation et transport sûrs des matières dangereuses |
| Matériau | Polyéthylène |