Learn More
Berkshire Lab-Tips™ General Purpose Swab
Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
3 in
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Compressed, 100 ppi polyurethane foam
- Thermally bonded head
- Polyurethane foam over rigid core
- Low particles, fibers, ions and extractables
- Good chemical resistance
- Soft and non-abrasive with no contaminating adhesives
- Good sorbency
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) | 3 in |
| Type de produit | Cleanroom Swab |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Stérilité | Non stérile |
| Type d’adhésif | Thermique |
| Matériau de la poignée | Plastic |
| Type de pointe | Rigide |
| Matériau de la pointe | Foam |