Learn More
Epredia™ Solution saline tamponnée au phosphate Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X)
Code produit. 12364443 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
125 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
125mL
Code produit. 12364443
Marque: Epredia™ TA999PT
Utiliser un tampon de lavage pour les techniques d’immunomarquage avec la solution saline tamponnée au phosphate Epredia™ Lab Vision™ et Tween™ 20 (20X).
Utiliser un tampon de lavage pour les techniques d’immunomarquage avec la solution saline tamponnée au phosphate Thermo Scientific™ Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X).
  • Pour diagnostics in vitro
  • Son ajout renforce l’efficacité des lavages ce qui se traduit par une coloration de fond non spécifique moindre
  • Il favorise l’étalement du réactif sur les lames
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante. Stable pendant 2 ans à partir de la date de fabrication. Utiliser la solution diluée dans la semaine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau PBS et Tween
Concentration 20X
À utiliser avec (application) Anatomical Pathology
Quantité 1 000 ml
Pour diagnostics in vitro