Få mere at vide
Få mere at vide
Solution saline tamponnée au Tris Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X)
Shop alle Epredia produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
125 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
125mL
1L
Beskrivelse
Bénéficiez d’un tampon de lavage pour les techniques d’immunomarquage grâce à la solution saline dans un tampon Tris Thermo Scientific™ Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X).
- Pour diagnostics in vitro
- L’ajout de Tween 20 renforce l’efficacité des lavages ce qui se traduit par une coloration de fond non spécifique moindre.
- Le Tween 20 favorise l’étalement du réactif sur les lames
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante. Stable pendant 2 ans à partir de la date de fabrication. Utiliser la solution diluée dans la semaine
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | TBS with Tween (TBST) |
| Concentration | 20X |
| À utiliser avec (application) | Anatomical Pathology |
| Quantité | 125 ml |
Pour diagnostics in vitro
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion