Learn More
Heathrow Scientific™ Support pour lingettes de laboratoire
Supporte des boîtes de lingettes de laboratoire telles que les lingettes Kimwipes™ et d’autres grandes marques. Le support de lingettes de laboratoire Heathrow Scientific™ peut être monté à n’importe quel endroit où des lingettes de laboratoire sont nécessaires.
28.50€ - 39.65€
Spécification
Type de produit | Labwipe Holder |
---|---|
Couleur | Transparent |
Capacité | Labwipes |
Matériau | Acrylique |
No. of Compartments | 1 |
Code produit | Marque | Format | Dimensions (L x l x H) | Mounting | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Dimensions (L x l x H) | Mounting | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12377619
|
Heathrow Scientific™
HS234521 |
S | 118 x 122 x 84 mm | Ruban adhésif double face |
28.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12387619
|
Heathrow Scientific™
HS234522 |
Grande taille | 320 x 127 x 97 mm | Fixation par vis |
39.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les supports en acrylique transparent s’adaptent aux boîtes de petites ou grandes lingettes de laboratoire.
- Montage sur une étagère ou un mur
- La version plus petite se monte avec du ruban adhésif double-face et la version plus grande avec des vis
- Matériaux de montage inclus
Spécification
Labwipe Holder | |
Labwipes | |
1 | |
Matériaux de montage |
Transparent | |
Acrylique | |
Side Loading |