Learn More
MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Dimensions:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
- MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution is a broad-spectrum, high-efficiency, Stable, low-toxic, antimicrobial microbicide and preservative solution
- It is specifically formulated for inhibiting and removing microorganisms from water in water baths or incubator tanks
- Ensures water cleanliness and prevents cross-contamination
Spécification
Spécification
| Type de produit | Disinfectant Solution |
| Color-coded | No |
| Forme | Liquid |
| Scent | Unscented |
| Stérilité | Non-sterile |
| Dimensions | 100 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- LabCare Water Bath Disinfectant Solution
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P330-Rincer la bouche.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, benzyldodecyldimethylammoniumbromide