Learn More
MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution
Code produit. p-200113577 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Dimensions:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 30281214
Marque: MP Biomedicals 093051349
Special formulated solution for microorganisms removal in water baths.
  • MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution is a broad-spectrum, high-efficiency, Stable, low-toxic, antimicrobial microbicide and preservative solution
  • It is specifically formulated for inhibiting and removing microorganisms from water in water baths or incubator tanks
  • Ensures water cleanliness and prevents cross-contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Disinfectant Solution
Color-coded No
Forme Liquid
Scent Unscented
Stérilité Non-sterile
Dimensions 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • LabCare Water Bath Disinfectant Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, benzyldodecyldimethylammoniumbromide