Learn More
Labconco™ Rotors métalliques résistants à l’acide pour les concentrateurs sous vide CentriVap™
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Type:
Rotor DNA
Rotor hexagonal
Rotor pour plaques de microtitration
Rotor résistant à l’acide
Capacité:
132 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml
2 plaques Deep-well
32 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml ou jusqu’à 12 tubes de 40 à 50 ml
40 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml ou jusqu’à 180 tubes de 3 à 10 ml
52 tubes de 2 à 10 ml ou jusqu’à 24 tubes de 11 à 19 ml
72 microtubes à centrifuger de 0,5 ml ou 60 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les rotors en aluminium revêtus de PTFE sont facilement interchangeables avec les embases en PTFE et maintiennent les tubes à un angle permettant d’optimiser les surfaces
- Le rotor hexagonal peut accueillir jusqu’à 132 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2,0 ml
- Le rotor de 12-17 mm peut accueillir jusqu’à 52 tubes de 2 ml à 10 ml ou jusqu’à 24 tubes de 11 ml à 19 ml
- Le rotor de 12-13 mm peut accueillir jusqu’à 40 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2 ml ou jusqu’à 108 tubes de 3 ml à 10 ml
- Le rotor de 28 mm peut accueillir jusqu’à 32 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2 ml ou jusqu’à 12 tubes de 40 ml à 50 ml
- La plaque de microtitration peut accueillir quatre plaques standard à deux puits profonds
- Le rotor pour concentrateur d’ADN peut accueillir jusqu’à 72 microtubes à centrifuger de 0,5 ml ou jusqu’à 60 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2 ml
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor pour plaques de microtitration |
| À utiliser avec (équipement) | Concentrateur sous vide CentriVap™ |
| Capacité | 2 plaques Deep-well |
| Matériau (revêtement) | PTFE |
| Poids (impériale) | 5 lb |
| Poids (métrique) | 2,3 kg |