Learn More
Labconco™ Pédale de ventilateur pour boîtes à gants Precise™
Code produit. 15669015 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Boîte à gants à filtre HEPA Precise™, boîte de pesée XPert™, Xpert Weigh Box
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15669015
Marque: Labconco™ 5241600
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Accessoire pour boîtes à gants Precise
  • Permet de couper l’alimentation du ventilateur intégré sans utiliser les mains
Spécification
À utiliser avec (équipement) Boîte à gants à filtre HEPA Precise™, boîte de pesée XPert™, Xpert Weigh Box
Poids (impériale) 4,5 lb
Poids (métrique) 2 kg
Type de produit Pédale de ventilateur