Learn More
Labconco™ Surface de travail creuse
La surface de travail creuse Labconco est profilée et conçue pour prendre en charge une grande variété de boîtiers Labconco.
830.00€ - 4075.00€
Spécification
Style de coupe | Sans découpe |
---|---|
Finition | Résistant aux produits chimiques |
À utiliser avec (équipement) | Enceintes sans raccordement Paramount™ et Paramount 360™, enceinte de classe I Purifier™, enceinte PCR filtrée Purifier™, enceinte à filtration HEPA Purifier™ |
Hauteur (impériale) | 1 po |
Hauteur (métrique) | 2,5 cm |
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Largeur (impériale) | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Largeur (impériale) | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11701549
|
Labconco™
3909906 |
35,5 in | 48 in | 125 lb |
2925.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17632145
|
Labconco™
3909911 |
35,5 in | 72 in | 186 lb |
4075.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10674093
|
Labconco™
3909900 |
29 po | 24 po | 50 lb |
830.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17124871
|
Labconco™
3909901 |
29 po | 36 po | 75 lb |
1210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Contiennent les déversements ; résistants aux produits chimiques
- Époxy noir solide 2,5 cm (1 po) d’épaisseur
Informations sur la commande
Profondeur 73,7 cm (29 po)
Spécification
Sans découpe | |
Enceintes sans raccordement Paramount™ et Paramount 360™, enceinte de classe I Purifier™, enceinte PCR filtrée Purifier™, enceinte à filtration HEPA Purifier™ | |
2,5 cm | |
Surface de travail creuse | |
Époxy |
Résistant aux produits chimiques | |
1 po | |
Déversements | |
Noir |