Learn More
Labconco™ Rotor d’ADN pour système CentriVap™
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Capacité:
56 flacons d’échantillonnage automatique
66 flacons d’échantillonnage automatique
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les rotors thermoplastiques résistants à l’acide maintiennent les tubes inclinés pour maximiser la surface.
Les rotors thermoplastiques résistants à l’acide maintiennent les tubes inclinés pour maximiser la surface. Ils sont facilement interchangeables. Les récipients pour échantillons ne sont pas inclus. À utiliser avec les concentrateurs sous vide Labconco CentriVap.
Spécification
Spécification
| Matériau | Thermoplastique |
| Type | Rotor DNA |
| À utiliser avec (équipement) | Système CentriVap™ |
| Capacité | 66 flacons d’échantillonnage automatique |
| Poids à l’expédition (impériale) | 3 lb |
| Poids à l’expédition (métrique) | 1,4 kg |
| Poids (impériale) | 3 lb |
| Poids (métrique) | 1,4 kg |