Learn More
Labconco™ Adaptateurs pour flacons Fast-Freeze™
Code produit. 10100720 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale):
0,5 in
0,5 à 0,75 in
0,75 po
Matériau:
Acier inoxydable
Verre borosilicaté
Modèle:
Courbure de 45°
Courbure de 45deg;
Droit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10100720
Marque: Labconco™ 7545800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la connexion de flacons Fast-Freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
  • Les flacons de 40 et 80 ml sont adaptés à des emplacements de 0,5 po ou de 0,5 à 0,75 po.
  • Les flacons plus grands sont adaptés à des emplacements de 0,75 po ou à la grande extrémité de 0,5 à 0,75 po.
Spécification
Type Adaptateur pour flacon
Capacité (métrique) 40, 80 ml
Matériau Verre borosilicaté
Modèle Courbure de 45deg;
À utiliser avec (application) Pour la connexion de flacons Fast freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
À utiliser avec (équipement) Flacon Fast freeze™
Diamètre (impériale) 0,75 po
Diamètre (métrique) 1,9 cm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 1.905 cm
Longueur (impériale) 4.0 in.
Longueur (métrique) 10.16 cm
Poids (impériale) 0,5 lb
Poids (métrique) 0,2 kg