Learn More
Labconco™ Adaptateurs pour flacons Fast-Freeze™
Code produit. p-146914 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale):
0,5 in
0,5 à 0,75 in
0,75 po
Matériau:
Acier inoxydable
Verre borosilicaté
Modèle:
Courbure de 45°
Courbure de 45deg;
Droit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15183025
Marque: Labconco™ 7545000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la connexion de flacons Fast-Freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
  • Les flacons de 40 et 80 ml sont adaptés à des emplacements de 0,5 po ou de 0,5 à 0,75 po.
  • Les flacons plus grands sont adaptés à des emplacements de 0,75 po ou à la grande extrémité de 0,5 à 0,75 po.
Spécification
Type Adaptateur de lyophilisation
Matériau Verre borosilicaté
Modèle Droit
À utiliser avec (application) Pour la connexion de flacons Fast freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
À utiliser avec (équipement) Flacon Fast freeze™
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 1,27 cm
Hauteur (impériale) 0.5 in.
Hauteur (métrique) 1.27 cm
Longueur (impériale) 3.25 in.
Longueur (métrique) 8.26 cm
Poids (impériale) 0,5 lb
Poids (métrique) 0,2 kg
Nom du produit
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.