Learn More
Labconco™ Moniteur d’humidité pour boîte à gants
Code produit. 17164504 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17164504
Marque: Labconco™ 5442201
Moniteur d’humidité, 0 à 6 000 ppm, pour les boîtes de gants Labconco
Le moniteur d’humidité mesure la plage de points de rosée de -80 à 0°C ou de 0 à 6 000 ppm.Affiche uniquement le point de rosée.Comprend le multimètre, la sonde, la fiche d’accessoire et le support d’étalonnage.Pour le placement à l’intérieur de la chambre principale de la boîte à gants.Pour une utilisation avec les boîtes à gants Labconco Protector et Precise Controlled Atmosphere et Combinaison.
Spécification
Tension 230 V
À utiliser avec (application) Mesure la plage de points de rosée de -80 à 0°C ou de 0 à 6 000 ppm