Learn More
Labconco™ Ventilateurs en fibre de verre multi-vitesse Intelli-Sense™
Code produit. p-4829842 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Débit d’air:
200 à 1400 pcm
Vitesse de rotation:
300 à 1400 tr/min
Tension:
230 V
Poids (impériale):
95 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15953117
Marque: Labconco™ 7181822
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Boîtier de régulation de la vitesse pour montage sur le dessus de la hotte d’aspiration de l’utilisateur, interrupteur de ventilateur et étiquette pour utilisation des différentes vitesses
Requires
Canalisations
Les ventilateurs multi-vitesse Intelli-Sense sont des ventilateurs à entraînement direct résistants aux intempéries mais non antidéflagrants, contrôlés par un interrupteur à deux ou trois positions
Idéal pour les systèmes d’échappement des hottes dans des conditions modérément ou fortement corrosives.
  • Le moteur ECM à entraînement direct à faible consommation d’énergie utilise un tiers d’énergie en moins par rapport aux moteurs à courroie
  • Boîtiers en polyester renforcé en fibre de verre moulé pour une bonne résistance et une longue durée de vie
  • La base en acier revêtu poudre et le capot de protection climatique assurent une longue durée de vie dans des conditions météorologiques extrêmes
  • Ventilateur protégé contre les surcharges thermiques avec des vitesses de rotation automatiquement réduites pour empêcher la surcharge du moteur
  • L’orientation variable de l’échappement est réglable sur huit positions de sortie pour faciliter l’installation
  • Les trous et volets d’aération traversants permettent à l’air de circuler
  • Les pales équilibrées et inclinées vers l’avant sont fabriquées en polypropylène moulé par injection et résistent aux atmosphères corrosives Elles sont silencieuses et permettent une distribution optimale de l’air
  • Les diamètres d’aspiration et de refoulement sont prévus pour accueillir directement des conduits en PVC rigide, pour une installation sûre
  • Le capot de protection climatique amovible permet un accès facile au moteur ECM et à l’axe des pales
  • Lorsque le ventilateur est correctement raccordé aux conduits, les niveaux sonores vont de 50 à 70 dba
  • Application pour hottes :modérément à fortement corrosive
  • Puissance du moteur :1 hp
Les ventilateurs en fibre de verre ne sont pas recommandés pour une utilisation avec l’acide perchlorique.
Spécification
Débit d’air 200 à 1400 pcm
À utiliser avec (équipement) Fume Hood Exhaust System
Poids (impériale) 95 lb
Poids (métrique) 43 kg
Puissance (CV) 1 hp
Type de produit Ventilateur en fibre de verre
Diamètre (impériale) intérieur 12,38 in
Diamètre (impériale) extérieur 12,75 in
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Vitesse de rotation 300 à 1400 tr/min
Diamètre (métrique) intérieur 31,4 cm
Diamètre (métrique) extérieur 32,3 cm
À utiliser avec (application) Fume Hood Ventilation
Fréquence 50/60 Hz
Type du moteur Moteur ECM à entraînement direct à faible consommation d’énergie
Type de cagoule Modéré à très corrosif