Learn More
Labconco™ Kit de stockage automatique dans le coin intérieur gauche pour boîtes à gants Precise™
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Boîte à gants Precise™ Basic™
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fournit une surface utile supplémentaire pour petits articles à l’intérieur de la boîte à gants
- Comprend quatre étagères en acier inox avec deux montants verticaux en acier recouvert d’époxy
- 4,4 x 21,25 x 20,0 po (P x l x H)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Boîte à gants Precise™ Basic™ |
| Hauteur (impériale) | 20 in |
| Poids (impériale) | 5 lb |
| Poids (métrique) | 2,3 kg |
| Profondeur (impériale) | 4,4 in |
| Largeur (impériale) | 21,25 in |
| Hauteur (métrique) | 50,8 cm |
| Comprend | 4 étagères en acier inox, 2 montants verticaux en acier recouvert d’époxy |
| Profondeur (métrique) | 11,17 cm |
| Largeur (métrique) | 53,97 cm |
| Afficher plus |