Learn More
Labconco™ Ensemble de flacons de lyophilisateurs Lyph-Lock™ avec joints de réduction 19/38 standard
Code produit. p-147089 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15103035
Marque: Labconco™ 7550000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre et un anneau en caoutchouc
Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour garantir une surface maximale et une lyophilisation efficace. Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs (vendus séparément).
Spécification
Diamètre (impériale) externe 1,33 in
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Borosilicate Glass
Hauteur (impériale) 1,45 in
Hauteur (métrique) 3,7 cm
Comprend Haut et bas en verre, bague d’étanchéité en caoutchouc de silicone
Type de produit Flask Kit
Joint conique standard 19/38
Poids (impériale) 3 lb
Jetable Reusable
Mouth Style Joint
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 34 mm
Poids (métrique) 1.4 kg