Learn More
Labconco™ Armoire de stockage standard Protector™
L’armoire de stockage standard Labconco Protector™ peut être utilisée pour le stockage de fournitures et de petits instruments de laboratoire.
1883.72€
Spécification
À utiliser avec (application) | Ideal for storage and venting of small laboratory instrument and mild acid and other reagent |
---|---|
Comprend | Four Leveling Feet and One 8 in. D Filler Panel to Increase Cabinet Depth from 22 to 30 in. |
Capacité de charge (impériale) | 800 lb. |
Type de produit | Storage Cabinet |
Matériau | Epoxy-coated Steel |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Type de porte | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Type de porte | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17935012
|
Labconco™
9900200 |
30 in. | Dual, Manual Close | 155 lb. |
1883.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
The Labconco Protector™ Standard Storage Cabinet may be used for storage of supplies and small laboratory instruments.
- Supporte des charges de 800 lb (363 kg)
- Construction en acier recouvert d’époxy durable
- Son extérieur blanc glacier attrayant est un complément au mobilier de laboratoire et aux hottes filtrantes Labconco
- Porte(s) à fermeture manuelle sans verrouillage
Informations sur la commande
Work surface and interior shelf kits are sold separately
Spécification
Ideal for storage and venting of small laboratory instrument and mild acid and other reagent | |
800 lb. | |
Epoxy-coated Steel |
Four Leveling Feet and One 8 in. D Filler Panel to Increase Cabinet Depth from 22 to 30 in. | |
Storage Cabinet |