Learn More
Labconco™ Boîte et inserts de piégeage secondaire pour système CentriVap™
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Type:
Boîte pour piège secondaire
Insert de piège à humidité
Insert de piège à radio-isotopes
Siphon anti-acide
Siphon anti-solvant
Poids (métrique):
1,8 kg
2,3 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
Offre une deuxième protection pour les pompes à vide dans les systèmes d’évaporation
- Boîte en PP transparente avec support de montage, tubulure en PVC de 17 po (43 cm) et deux pinces
- La boîte peut accueillir les inserts de piège listés dans le tableau
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylene |
| À utiliser avec (équipement) | Système CentriVap™ |
| Type | Siphon anti-acide |
| Poids (impériale) | 4 lb |
| Poids (métrique) | 1,8 kg |