Learn More
Labconco™ Joints en aluminium pour flacon de sérum, grand format
Code produit. 12373680 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Filetage (métrique):
57 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Filetage (métrique) unitSize
12373680 57 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 12373680 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7577110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour la verrerie de lyophilisation
  • Pour flacons à sérum de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml et 125 ml
Spécification
Couleur Silver
À utiliser avec (application) Pour flacons de sérum 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml et 125 ml
Matériau Aluminium
Stérilité Non-sterile
Poids (métrique) 0,5kg
Poids (impériale) 1 lb
Filetage (métrique) 57 mm
Finition de col 57 mm
Jetable Single-use
Type de produit Joint