Learn More
Labconco™ Soupape trois voies pour système CentriVap™
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Concentrateur pour systèmes mobile et de paillasse CentriVap™
Description
À utiliser avec les concentrateurs CentriVap™.
La soupape à trois voies permet le raccordement d’autres équipements de laboratoire au système CentriVap ; En PP, 0,5 po de dia. ext.
Spécification
Spécification
| Matériau | PP |
| Type | Vanne à trois voies |
| À utiliser avec (équipement) | Concentrateur pour systèmes mobile et de paillasse CentriVap™ |
| Diamètre (impériale) | 0,5 po |
| Diamètre (métrique) | 1,27 cm |
| Poids (impériale) | 1 lb |
| Poids (métrique) | 0,5 kg |