Learn More
Labconco™ Inserts pour laveur
Code produit. 15194505 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (304)
Type de produit:
Insert pour boîtes de Pétri
Poids (impériale) emballé:
2 lb
Poids (métrique) à l’expédition:
0,9 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15194505
Marque: Labconco™ 4589701
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les lave-vaisselle Labconco FlaskScrubber™ et SteamScrubber™
Afin d’accueillir du matériel de laboratoire spécifique, les inserts en acier inox de type 304 sont disponibles dans divers styles.
Insert de flacons pour DBO
  • Capacité : 18 flacons
  • Taille de la grille : 70 × 70 mm
  • Avec poignées pour un levage aisé
Insert pour tubes de culture
  • Capacité : 242 tubes de 10 à 12 mm de dia. ext.
  • Avec poignées pour un levage aisé
Insert à 48 broches
  • Peuvent accueillir une variété de verrerie
  • Les broches en acier inox sont dotées d’un embout en plastique pour protéger la verrerie
Insert pour boîtes de Pétri
  • Pour boîtes de Pétri, verres de montre et microplaques
  • Capacité : 24 plaques
  • Taille de la grille : 22 × 140 mm
Insert pour pipette
  • Permettent le nettoyage des pipettes par injection directe Capacité : 16 pipettes de 1 à 50 ml
  • Les soupapes antiretour auto-étanches en silicone permettent le lavage de charges partielles ou complètes
  • Comprend deux broches de montage de 1,25 po (3,2 cm) et un support revêtu de PVC
  • Les lave-vaisselle FlaskScrubber et FlaskScrubber Vantage™ peuvent accueillir jusqu’à deux inserts
Insert pour plateau
  • Pour les bacs, plateaux d’instruments, plateaux polyvalents et autres récipients peu profonds
  • Peuvent être utilisés dans le rack inférieur des lave-vaisselle SteamScrubber ou FlaskScrubber
  • Capacité : 5 plateaux
Spécification
Matériau Acier inoxydable (304)
Type de produit Insert pour boîtes de Pétri
Capacité 24 plaques
Type de rack Tige de support, standard
À utiliser avec (application) Pour les boîtes de Pétri, les verres de montre et les plaques de microtitration
À utiliser avec (équipement) Lave-vaisselle pour verrerie FlaskScrubber™, SteamScrubber™
Profondeur (impériale) 8,6 in
Profondeur (métrique) 21,8 cm
Dimensions (L x l x H) 8,66 x 19,2 x 5,9 po (22 x 48,7 x 14,9 cm)
Hauteur (impériale) 5,9 in
Hauteur (métrique) 14,9 cm
Longueur (impériale) 8,66 in
Longueur (métrique) 22 cm
Largeur (impériale) 19,2 in
Largeur (métrique) 48,7 cm
Poids (impériale) emballé 2 lb
Poids (métrique) à l’expédition 0,9 kg
Quantité Pièce