Learn More
Labconco™ Inserts pour laveur
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (304)
Type de produit:
Insert pour boîtes de Pétri
Poids (impériale) emballé:
2 lb
Poids (métrique) à l’expédition:
0,9 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une utilisation avec les lave-vaisselle Labconco FlaskScrubber™ et SteamScrubber™
Afin d’accueillir du matériel de laboratoire spécifique, les inserts en acier inox de type 304 sont disponibles dans divers styles.
Insert de flacons pour DBO
- Capacité : 18 flacons
- Taille de la grille : 70 × 70 mm
- Avec poignées pour un levage aisé
- Capacité : 242 tubes de 10 à 12 mm de dia. ext.
- Avec poignées pour un levage aisé
- Peuvent accueillir une variété de verrerie
- Les broches en acier inox sont dotées d’un embout en plastique pour protéger la verrerie
- Pour boîtes de Pétri, verres de montre et microplaques
- Capacité : 24 plaques
- Taille de la grille : 22 × 140 mm
- Permettent le nettoyage des pipettes par injection directe Capacité : 16 pipettes de 1 à 50 ml
- Les soupapes antiretour auto-étanches en silicone permettent le lavage de charges partielles ou complètes
- Comprend deux broches de montage de 1,25 po (3,2 cm) et un support revêtu de PVC
- Les lave-vaisselle FlaskScrubber et FlaskScrubber Vantage™ peuvent accueillir jusqu’à deux inserts
- Pour les bacs, plateaux d’instruments, plateaux polyvalents et autres récipients peu profonds
- Peuvent être utilisés dans le rack inférieur des lave-vaisselle SteamScrubber ou FlaskScrubber
- Capacité : 5 plateaux
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| Type de produit | Insert pour boîtes de Pétri |
| Capacité | 24 plaques |
| Type de rack | Tige de support, standard |
| À utiliser avec (application) | Pour les boîtes de Pétri, les verres de montre et les plaques de microtitration |
| À utiliser avec (équipement) | Lave-vaisselle pour verrerie FlaskScrubber™, SteamScrubber™ |
| Profondeur (impériale) | 8,6 in |
| Profondeur (métrique) | 21,8 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 8,66 x 19,2 x 5,9 po (22 x 48,7 x 14,9 cm) |
| Hauteur (impériale) | 5,9 in |
| Afficher plus |