Learn More
Brady™ Symbole GHS - Toxicité aiguë
Code produit. 15328761
Click to view available options
Couleur:
Rouge / noir sur blanc
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 15328761
Marque: Brady™ 814040
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étiquettes avec symbole GHS - Toxicité aiguë
  • Étiquettes individuelles, découpées (prédécoupées) sur un rouleau
  • Étiquettes de haute qualité pouvant résister aux environnements les plus difficiles
  • Les matériaux ultra-durables signifient que vous n’avez besoin d’étiqueter les produits qu’une seule fois dans leur vie
  • Résistance aux intempéries, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Résistance aux températures entre -40°C et +120°C
  • Dimensions de l’étiquette 50 mm x 50 mm
Spécification
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Rouge / noir sur blanc
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Quantité 250/Bte
Forme Diamant
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (métrique) 0,099 mm
Largeur (métrique) 50 mm
Hauteur (métrique) 50,00 mm