Learn More
Camlab™ Label Laser
Click to view available options
Conditionnement:
1980 pièces
Description
Self adhesive, smear resistant with a high degree of chemical resistance
- Available as Hi-Low strips and Hi-Low labels
- Both types suitable for use between -85°C to 100°C
- Designed for use with thermal transfer and laser printers
- Hand feeding recommended
Spécification
Spécification
| Type de produit | Label Laser |
| Largeur (métrique) | 33 mm |
| Hauteur (métrique) | 13 mm |
| Quantité | 1980/Pk. |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.