Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuse : tissu en nylon
Code produit. 15161899
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12,7 mm x 4,9 m (l x L)
12,7 x 25,4 mm (l x H)
19,05 mm x 4,9 m (l x L)
19,05 x 12,7 mm (l x H)
22,9 x 12,70 x 11,18 mm (l x H x dia.)
25,4 mm x 4,88 m (l x L)
25,4 x 12,7 x 9,53 mm (l x H x dia.)
38,1 mm x 4,88 m (l x L)
38,1 x 31,75 mm (l x H)
9,53 mm x 4,9 m (l x L)
9,53 x 20,96 mm (l x H)
9,53 x 25,4 x 9,53 mm (l x H x dia.)
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 15161899
Marque: Brady™ 143361
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cartouche pour étiqueteuse : Les étiquettes enveloppantes en nylon (B-499) sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
Cartouche pour étiqueteuse :Les étiquettes enveloppantes en nylon (B-499) sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
  • En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Recommandées pour une utilisation en intérieur
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
  • La cartouche tout-en-un comprend un ruban et une recharge d’étiquettes
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Matériau Tissu en nylon
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38,1 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,70 mm
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Dimensions (L x l) 38,1 mm x 4,88 m (l x L)
Type d’adhésif Permanent
Stérilité Non stérile
Description Étiquettes pour étiqueteuse BMP51/53
Finition Blanc mat
Comprend Non Applicable
Forme Rectangle
Résistance à la traction 80 lb/po
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) de -40°C à +90°C
Certifications/Conformité UL, CSA, DIN VDE 0472/partie 815, ASTM D
À utiliser avec (application) Marquage de fils et applications d’étiquetage générales
Quantité 1 pièce