Learn More
Brady™ Bloc d’alimentation externe pour étiqueteuses M511 et M211
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bloc d'alimentation de 10 000 mAh complètement chargé permettant de recharger la batterie de votre étiqueteuse M511 ou M211 jusqu'à 3 fois
- Écran numérique LED affichant le pourcentage de batterie restant
- Sorties : USB-C et USB-A1/A2
- Compatible avec tous les appareils mobiles
- Temps de charge de 70 minutes
- Plus de 1 000 cycles de charge
Spécification
Spécification
| Type de produit | Battery/Adapter Pack |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Label Printers |
| Matériau | Plastic |
| Longueur (impériale) | 0.94 in. |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Hauteur (impériale) | 4.56 in. |
| Description | Printer Accessory Power Brick |
| Comprend | (1) Power Brick |
| À utiliser avec (application) | Asset Tracking;Circuit Board Labeling;Component and Equipment Labeling;Data and Telecommunications Labeling;Electrical Labeling;Facility Identification;General Identification;Inventory and Inspection Labeling;Laboratory Labeling;Lean and 5S Labeling;Safety Identification;Warehouse Marking;Wire and Cable Labeling |
| Afficher plus |